安全性情報
SAB5700391
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Jak3-Y980/981 antibody produced in rabbit
別名:
JAK-3, JAK3, JAK3_HUMAN, JAKL, L-JAK, LJAK
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
121
125
68
交差性
mouse, rat, human
濃度
1mg/ml
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr980/pTyr981)
遺伝子情報
human ... JAK3(3718)
詳細
The protein encoded by this gene is a member of the Janus kinase (JAK) family of tyrosine kinases involved in cytokine receptor-mediated intracellular signal transduction. It is predominantly expressed in immune cells and transduces a signal in response to its activation via tyrosine phosphorylation by interleukin receptors. Mutations in this gene are associated with autosomal SCID (severe combined immunodeficiency disease).
免疫原
A synthetic phosphorylated peptide around Y980 of human Jak3 (NP_000206.2).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700391-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)