安全性情報
SAB5700378
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-IKK alpha-S180 antibody produced in rabbit
別名:
CHUK, IKBKA, IKK alpha, IKK-alpha, IKK1, IKKA, NFKBIKA, TCF16
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
84
化学種の反応性
mouse, human
濃度
3.27 mg/ml
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer180)
遺伝子情報
human ... CHUK(1147)
詳細
This gene encodes a member of the serine/threonine protein kinase family. The encoded protein, a component of a cytokine-activated protein complex that is an inhibitor of the essential transcription factor NF-kappa-B complex, phosphorylates sites that trigger the degradation of the inhibitor via the ubiquination pathway, thereby activating the transcription factor.
免疫原
A synthetic phosphorylated peptide around S180 of human IKK alpha (NP_001269.3).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700378-100UL:
試験成績書(COA)