Merck
すべての画像(17)
主要文書
安全性情報
SAB5700360
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-ERK1-T202/Y204 + ERK2-T185/Y187 antibody produced in rabbit
別名:
MAPK1/MAPK3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
IHC
IP
WB
化学種の反応性:
rat, human, mouse
テクニック:
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
36
38
40
41
43
化学種の反応性
rat, human, mouse
濃度
1.02 mg/ml
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation ((pThr202/pTyr204)/(pThr185/pTyr187))
遺伝子情報
human ... MAPK1(5594)
免疫原
A synthetic phosphorylated peptide around T185/Y187 of human ERK2 (NP_002736.3).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700360-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)