安全性情報
SAB5700336
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-SRC-Y529 antibody produced in rabbit
別名:
ASV, SRC, SRC1, THC6, c-SRC, p60-Src
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
59
60
交差性
human, mouse
濃度
0.68 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:100-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr529)
遺伝子情報
human ... SRC(6714)
詳細
This gene is highly similar to the v-src gene of Rous sarcoma virus. This proto-oncogene may play a role in the regulation of embryonic development and cell growth. The protein encoded by this gene is a tyrosine-protein kinase whose activity can be inhibited by phosphorylation by c-SRC kinase. Mutations in this gene could be involved in the malignant progression of colon cancer. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
免疫原
A synthetic phosphorylated peptide around Y529 of human SRC (NP_005408.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700336-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)