安全性情報
SAB5700259
Sigma-Aldrich
Anti-SAMHD1 antibody produced in rabbit
別名:
CHBL2, DCIP, HDDC1, MOP-5, SAMHD1, SBBI88
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
63
68
72
化学種の反応性
rat, mouse, human
濃度
3.39 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SAMHD1(25939)
詳細
This gene may play a role in regulation of the innate immune response. The encoded protein is upregulated in response to viral infection and may be involved in mediation of tumor necrosis factor-alpha proinflammatory responses. Mutations in this gene have been associated with Aicardi-Goutieres syndrome.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 387-626 of human SAMHD1 (NP_056289.2).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700259-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)