Merck
SAB5700140
Sigma-Aldrich
Anti-SLC25A22 antibody produced in rabbit
別名:
EIEE3, GC-1, GC1, NET44, SLC25A22
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rat, human, mouse
濃度
3.4 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
This gene encodes a mitochondrial glutamate carrier. Mutations in this gene are associated with early infantile epileptic encephalopathy. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified.[provided by RefSeq, Jul 2010]
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 128-188 of human SLC25A22 (NP_078974.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1