Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB5700125
Sigma-Aldrich
Anti-XPA antibody produced in rabbit
別名:
XP1, XPA, XPAC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
31
交差性
human, mouse
濃度
2.02 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... XPA(7507)
詳細
This gene encodes a zinc finger protein involved in DNA excision repair. The encoded protein is part of the NER (nucleotide excision repair) complext which is responsible for repair of UV radiation-induced photoproducts and DNA adducts induced by chemical carcinogens. Mutations in this gene are associated with xeroderma pigmentosum complementation group A. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-273 of human XPA (NP_000371.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700125-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SAB5700125-100UL4065265168700