分子量
83
交差性
human, rat, mouse
濃度
0.50 mg/ml
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PROX1(5629)
詳細
The protein encoded by this gene is a member of the homeobox transcription factor family. Members of this family contain a homeobox domain that consists of a 60-amino acid helix-turn-helix structure that binds DNA and RNA. The protein encoded by this gene is conserved across vertebrates and may play an essential role during development. Altered levels of this protein have been reported in cancers of different organs, such as colon, brain, blood, breast, pancreas, liver and esophagus. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human PROX1 (NP_002754.2).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700082-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)