安全性情報
SAB5700072
Sigma-Aldrich
Anti-ARHGDIA antibody produced in rabbit
別名:
ARHGDIA, GDIA1, HEL-S-47e, NPHS8, RHOGDI, RHOGDI-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
IF
WB
化学種の反応性:
rat, mouse, human
テクニック:
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
18
23
化学種の反応性
rat, mouse, human
濃度
0.83 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ARHGDIA(396)
詳細
This gene encodes a protein that plays a key role in the regulation of signaling through Rho GTPases. The encoded protein inhibits the disassociation of Rho family members from GDP (guanine diphosphate), thereby maintaining these factors in an inactive state. Activity of this protein is important in a variety of cellular processes, and expression of this gene may be altered in tumors. Mutations in this gene have been found in individuals with nephrotic syndrome, type 8. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-204 of human ARHGDIA (NP_001172006.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700072-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)