安全性情報
SAB5700067
Sigma-Aldrich
Anti-VLDLR antibody produced in rabbit
別名:
CAMRQ1, CARMQ1, CHRMQ1, VLDL-R, VLDLR, VLDLRCH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
93
96
化学種の反応性
human, mouse
濃度
4.13 mg/ml
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VLDLR(7436)
詳細
The low density lipoprotein receptor (LDLR) gene family consists of cell surface proteins involved in receptor-mediated endocytosis of specific ligands. This gene encodes a lipoprotein receptor that is a member of the LDLR family and plays important roles in VLDL-triglyceride metabolism and the reelin signaling pathway. Mutations in this gene cause VLDLR-associated cerebellar hypoplasia. Alternative splicing generates multiple transcript variants encoding distinct isoforms for this gene.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 20-210 of human VLDLR (NP_001018066.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700067-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)