安全性情報
SAB5700063
Sigma-Aldrich
Anti-SNRPD1 antibody produced in rabbit
別名:
HsT2456, SMD1, SNRPD, SNRPD1, Sm-D1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
13
化学種の反応性
mouse
濃度
0.76 mg/ml
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SNRPD1(6632)
詳細
This gene encodes a small nuclear ribonucleoprotein that belongs to the SNRNP core protein family. The protein may act as a charged protein scaffold to promote SNRNP assembly or strengthen SNRNP-SNRNP interactions through nonspecific electrostatic contacts with RNA. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human SNRPD1 (NP_008869.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700063-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)