Merck
すべての画像(7)
主要文書
安全性情報
SAB5700004
Sigma-Aldrich
Anti-HDAC1 antibody produced in rabbit
別名:
GON-10, HD1, HDAC1, RPD3, RPD3L1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
55 kDa
交差性
human, rat, mouse
濃度
0.9 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:100-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HDAC1(3065)
詳細
Histone acetylation and deacetylation, catalyzed by multisubunit complexes, play a key role in the regulation of eukaryotic gene expression. The protein encoded by this gene belongs to the histone deacetylase/acuc/apha family and is a component of the histone deacetylase complex. It also interacts with retinoblastoma tumor-suppressor protein and this complex is a key element in the control of cell proliferation and differentiation. Together with metastasis-associated protein-2, it deacetylates p53 and modulates its effect on cell growth and apoptosis.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 393-482 of human HDAC1 (NP_004955.2).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700004-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)