SAB5600201
Anti-Mouse Ig Kappa Light Chain antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM103, purified immunoglobulin
別名:
Mouse Immunoglobulin KM, Mouse Immunoglobulin kappa light chain, Mouse Kappa 1 immunoglobulin light chain
About This Item
おすすめの製品
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
RM103, monoclonal
recombinant monoclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
mouse
テクニック
ELISA: 0.005-0.2 μg/mL
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5—2 μg/mL
immunoprecipitation (IP): suitable (assay dependent concentration)
western blot: 0.1— 0.5 μg/mL
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
免疫原
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB5600201-1MG:
SAB5600201-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)