リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
biotin conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
RM123, monoclonal
recombinant monoclonal
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5-2 μg/mL
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
免疫原
特徴および利点
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB5600182-50UG:
試験成績書(COA)
資料
Antibody-based serology tests are useful in identifying subjects with an adaptive immune response to the SARS-CoV-2 virus. Anti-human immunoglobulin antibodies allow for quick and simple, yet reliable assays with easy readouts and can also be adapted for high-throughput screening.