安全性情報
SAB56000345
Sigma-Aldrich
Anti-EGFR (phospho Y1068) Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM443, affinity purified immunoglobulin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
RM443, monoclonal
交差性
human
テクニック
western blot: 1:1000-1:4000
アイソタイプ
IgG
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation ( pTyr1068)
特異性
This antibody reacts to human EGF Receptor only when phosphorylated at Tyr1068.
免疫原
A phospho-peptide corresponding to human Phospho- EGFR (Tyr1068)
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB56000345-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)