安全性情報
SAB5300100
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FER antibody produced in mouse
clone 5D2C4, ascites fluid
別名:
FER
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (d)
IF
IHC
WB
クローン:
5D2C4, monoclonal
化学種の反応性:
human, mouse
citations:
テクニック:
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5D2C4, monoclonal
分子量
95 kDa
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FER(2241)
免疫原
Purified recombinant fragment of human FER expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against FER
物理的形状
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB5300100-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)