安全性情報
SAB5202572
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Methylglyoxal-Allophycocyanin antibody produced in mouse
clone 9E7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.45
由来生物
mouse
結合体
Allophycocyanin conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
9E7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
濃度
1.0 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1:50
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
アイソタイプ
IgG2a
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
免疫原
Synthetic Methylglyoxal modified Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).
物理的形状
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
SAB5202572-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)