安全性情報
SAB5201080
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Versican - Fitc antibody produced in mouse
clone S351-23, purified immunoglobulin
別名:
抗GHAP抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
FITC conjugate
application:
ICC
WB
クローン:
S351-23, monoclonal
化学種の反応性:
rat, mouse
citations:
テクニック:
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
由来生物
mouse
品質水準
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
S351-23, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen predicted mol wt 350 kDa
化学種の反応性
rat, mouse
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Vcan(13003)
免疫原
Fusion protein amino acids 362-585 (glycosaminoglycan alpha domain) of mouse Versican core protein
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.1% sodium azide
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5201080-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)