安全性情報
SAB5200163
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗アルギン酸-Hrp マウス宿主抗体
clone 3G4-1F5, purified immunoglobulin
別名:
Mouse Anti-Alginate horse radish peroxidase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
mouse
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3G4-1F5, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
wide range
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
BSAと結合したアルギン酸塩に選択的に結合しますが、非結合BSAには結合しません。
免疫原
KLHと結合したアルギン酸ナトリウム
特徴および利点
完全な信頼を得るために、弊社の抗体を評価してみてください。抗体がお客様の用途に適わなかった場合には、全額を返金するか、代替品を提供させていただきます。詳しくはこちら。
物理的形状
PBS pH7.4、50%グリセロール、0.09%アジ化ナトリウム
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5200163-100UG:
試験成績書(COA)