安全性情報
SAB5200061
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KCNA6 antibody produced in mouse
clone S19-36, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
別名:
Anti-HBK2, Anti-KCNA6, Anti-Kv1.6, S19-36
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
S19-36, monoclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
antigen predicted mol wt 60 kDa
化学種の反応性
rat, human, mouse
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG3
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KCNA6(3742)
mouse ... Kcna6(16494)
特異性
Detects ~60 kDa. Does not cross react with other Kv1 channels
免疫原
Synthetic peptide 507-525 (RERRSSYLPTPHRAYAEKR, cytoplasmic C-terminus) of rat Kv1.6, Accession Number P17659
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5200061-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)