安全性情報
SAB4701087
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD262-APC antibody produced in mouse
clone DR5-01-1
別名:
KILLER, TNFRSF10B, TRAIL-R2, TRAILR2, TRICK2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
mouse
結合体
Allophycocyanin conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
DR5-01-1, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
濃度
0.1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1 μg/mL
アクセッション番号
BC001281
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
関連するカテゴリー
詳細
The antibody DR5-01-1 recognizes an extracellular domain of TRAIL-R2 (DR5). TRAIL-R2 is one of two TNF superfamily member intracellular death domain containing receptors for TRAIL (APO2L).
免疫原
Recombinant fusion protein of human IgG heavy chain and extracellular domain of DR5.
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4701087-100UG:
試験成績書(COA)