クローン
TU-10, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
濃度
1 mg/mL
テクニック
western blot: 1 μg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBB2A(7280)
詳細
The antibody TU-10 recognizes alpha, beta-tubulin heterodimer, a basic intracellular structural unit of microtubules. Alpha- and beta-tubulins form approximately 100 kDa tubulin heterodimer, a globular protein that polymerizes to form microtubules.
免疫原
Microtubule proteins from porcine brain
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB4701008-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)