安全性情報
SAB4700936
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD81 antibody produced in mouse
clone M38
別名:
CVID6, S5.7, TAPA1, TSPAN28
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
mouse
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
M38, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rabbit, cat, human
濃度
1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 4 μg/mL
アクセッション番号
NM_004356.3
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD81(975)
詳細
The antibody M38 reacts with CD81, a 25 kDa member of the tetraspanin family, expressed on majority of cells.
免疫原
MOLT-4 (human T-ALL cell line)
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB4700936-100UG:
試験成績書(COA)