安全性情報
SAB4700646
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TCR alpha/beta-PE antibody produced in mouse
clone IP26, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-TCR α/β
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
phycoerythrin (R-PE) conjugate
application:
FACS
クローン:
IP26, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
1
テクニック:
flow cytometry: suitable
由来生物
mouse
品質水準
結合体
phycoerythrin (R-PE) conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
IP26, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
The mouse monoclonal antibody IP26 recognizes a monomorphic determinant of TCR alpha/beta, the dominant subtype of T cell receptor expressed in human peripheral blood.
アプリケーション
試薬は、100 μL全血または1e6細胞懸濁液につき20 μLの試薬を用いたヒト血液細胞のフローサイトメトリー解析用にデザインされています。バイアル(2 mL)の内容量は100回分です。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(15 mM アジ化ナトリウム、安定化剤として0.2%ハイグレード プロテアーゼフリーBSA含有)
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4700646-100TST:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Delphine Huet et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 176(1), 652-659 (2005-12-21)
Circulating malignant Sézary lymphocytes result from a clonal proliferation of memory/activated CD4(+)CD45RO(+) T lymphocytes primarily involving the skin. Recently, the CD158k/KIR3DL2 cell surface receptor has been identified to phenotypically characterize these cells. We previously described a mAb termed SC5 that