安全性情報
SAB4700195
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD48-FITC antibody produced in mouse
clone MEM-102, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-BLAST-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.44
由来生物
mouse
品質水準
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MEM-102, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
nonhuman primates, human
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD48(962)
関連するカテゴリー
詳細
The antibody MEM-102 reacts with CD48 antigen (Blast-1), a 40-47 kDa GPI-anchored membrane protein (immunoglobulin supergene family) widely expressed on hematopoietic cells; it is negative on granulocytes, platelets and erythrocytes.
免疫原
Raji human Burkitt′s lymphoma cell line
アプリケーション
試薬は、100 μL全血または1e6細胞懸濁液につき20 μLの試薬を用いたヒト血液細胞のフローサイトメトリー解析用にデザインされています。バイアル(2 mL)の内容量は100回分です。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(15 mM アジ化ナトリウム、安定化剤として0.2%ハイグレード プロテアーゼフリーBSA含有)
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4700195-100TST:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K Drbal et al.
Blood, 98(5), 1561-1566 (2001-08-25)
An unusual CD18 monoclonal antibody (mAb) MEM-148 binds, in contrast to standard CD18 mAbs, specifically to peripheral blood monocytes and neutrophils activated by various stimuli such as phorbol myristate acetate, opsonized zymosan, heat-aggregated immunoglobulin, and (after priming with lipopolysaccharide, tumor