安全性情報
SAB4700132
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD27-APC antibody produced in mouse
clone LT27, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
Allophycocyanin conjugate
application:
FACS
クローン:
LT27, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
flow cytometry: suitable
由来生物
mouse
品質水準
結合体
Allophycocyanin conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
LT27, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG2a
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD27(939)
詳細
The antibody LT27 reacts with CD27 (T14), a 50-55 kDa type I transmembrane glycoprotein (member of the TNF-receptor superfamily) expressed on medullary thymocytes, peripheral T lymphocytes, some B lymphocytes and NK cells.
免疫原
Human peripheral blood lymphocytes
アプリケーション
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 10 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (1 mL) is sufficient for 100 tests.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(15 mM アジ化ナトリウム、安定化剤として0.2%ハイグレード プロテアーゼフリーBSA含有)
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4700132-100TST:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)