安全性情報
SAB4600400
Sigma-Aldrich
Anti-Rabbit IgG (H+L), F(ab′)2 fragment, CF568 antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
CF 568 conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
rabbit
濃度
~2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
蛍光検出
λex 562 nm; λem 583 nm
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
This product is prepared by labeling high quality F(ab′)2 fragment of goat anti-rabbit IgG (H+L) with CF568. CF568 is a red fluorescent dye with an excitation spectrum optimally matching the 568 nm line of the Ar-Kr mixed-gas laser. Antibody conjugates of the dye are much brighter than those of Alexa Fluor 568. In addition, the photostability of CF568 is superior to that of Alexa Fluor 568, making CF568 a much better choice for demanding applications, such as confocal microscopy and single molecule imaging.
特異性
Binds with whole molecule rabbit IgG and the light chains of other rabbit immunoglobulins.
免疫原
rabbit IgG(H+L)
アプリケーション
Anti-Rabbit IgG (H+L), F(ab′)2 fragment, CF568 antibody produced in goat has been used in immunocytochemistry.
生物化学的/生理学的作用
Immunoglobulin G (IgG) belongs to the immunoglobulin family and is a widely expressed serum antibody. It consists of a γ heavy chain in the constant (C) region. The monomeric 150kDa structure of IgG constitutes two identical heavy chains and two identical light chains with molecular weight of 50kDa and 25kDa, respectively. The primary structure of this antibody also contains disulfide bonds involved in linking the two heavy chains, linking the heavy and light chains and resides inside the chains. IgG is further subdivided into four classes namely, IgG1, IgG2, IgG3, and IgG4 with different heavy chains, named γ1, γ2, γ3, and γ4, respectively. Limited digestion using papain cleaves the antibody into three fragments, two of which are identical and contain the antigen-binding activity. They are known as fragment antigen binding (Fab) fragments. These fragments contain the light chains paired with the VH and CH1 domains of the heavy chains.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(0.05% アジ化ナトリウム、50% グリセロール、0.2% BSA含有)
調製ノート
遮光してください。抗体溶液は使用前に穏やかに混ぜてください。
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:btinfo@biotium.com
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4600400-50UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Single-molecule localization microscopy reveals molecular transactions during RAD51 filament assembly at cellular DNA damage sites
Kalina T
Nucleic Acids Research (2018)
Anastasiya S Ivanova et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 738940-738940 (2021-10-23)
Warm-blooded vertebrates regenerate lost limbs and their parts in general much worse than fishes and amphibians. We previously hypothesized that this reduction in regenerative capability could be explained in part by the loss of some genes important for the regeneration
Gabriella Assante et al.
Genome medicine, 14(1), 67-67 (2022-06-24)
The incidence of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)-associated hepatocellular carcinoma (HCC) is increasing worldwide, but the steps in precancerous hepatocytes which lead to HCC driver mutations are not well understood. Here we provide evidence that metabolically driven histone hyperacetylation in
Kalina T Haas et al.
Nucleic acids research, 46(5), 2398-2416 (2018-01-09)
RAD51 recombinase assembles on single-stranded (ss)DNA substrates exposed by DNA end-resection to initiate homologous recombination (HR), a process fundamental to genome integrity. RAD51 assembly has been characterized using purified proteins, but its ultrastructural topography in the cell nucleus is unexplored.
Janeway CA
Immunobiology (2001)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SAB4600400-50UL4061837594045