Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
SAB4504734
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-TOB1 (pSer164) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-APRO5, Anti-APRO6, Anti-PIG49, Anti-TOB, Anti-TROB, Anti-TROB1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 38 kDa
化学種の反応性
human, rat, mouse
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer164)
遺伝子情報
human ... TOB1(10140)
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human TOB1 around the phosphorylation site of Ser164.
Immunogen Range: 130-179
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4504734-100UG:
試験成績書(COA)