Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
SAB4504552
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Synuclein-α (pTyr136) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
ELISA
WB
化学種の反応性:
rat, mouse, human
テクニック:
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 14 kDa
化学種の反応性
rat, mouse, human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr136)
遺伝子情報
human ... SNCA(6622)
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Synuclein-alpha around the phosphorylation site of Tyr136.
Immunogen Range: 91-140
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4504552-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)