Merck
すべての画像(8)
Key Documents
安全性情報
SAB4504488
Sigma-Aldrich
抗ホスホ-NF-κB p65 (pSer276) ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
Anti-CMCU, Anti-NFKB3, Anti-p65
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 60 kDa
化学種の反応性
mouse, rat, human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer276)
遺伝子情報
human ... RELA(5970)
免疫原
この抗血清は、Ser276のリン酸化部位周辺のヒトNF-kappaB p65由来合成ペプチドに対して産生されました。
免疫原範囲: 249-298
特徴および利点
当社の抗体は安心して使用していただけます。抗体がお客様の用途において機能を発揮しなかった場合には、全額を返金するか、代替品を提供させていただきます。詳しくはこちらをご覧ください。
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4504488-100UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rie Hasebe et al.
The Journal of experimental medicine, 219(6) (2022-05-18)
Neural circuits between lesions are one mechanism through which local inflammation spreads to remote positions. Here, we show the inflammatory signal on one side of the joint is spread to the other side via sensory neuron-interneuron crosstalk, with ATP at
Xiaozhi Deng et al.
Experimental and therapeutic medicine, 20(3), 2227-2235 (2020-08-09)
Inflammatory bowel disease (IBD) is a term used to describe chronic and recurrent gastrointestinal disease. In total, >2 million individuals worldwide have been diagnosed with IBD, including ulcerative colitis (UC), Crohn's disease (CD) and indeterminate colitis. There is accumulating evidence
Xianlong Li et al.
Thrombosis research, 179, 104-113 (2019-05-22)
Pregnancy-induced hypertension (PIH) is the most common serious complication of pregnancy, resulting in significant maternal and fetal morbidity and mortality. Vasospasm is the main pathogenesis of PIH, which leads to the hemodynamic changes and the injury of vascular endothelial cells.