Merck
すべての画像(8)
主要文書
安全性情報
SAB4504243
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-IL-8R β/CDw128 β (pSer347) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 40 kDa
交差性
rat, mouse, human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer347)
遺伝子情報
human ... CXCR2(3579)
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human IL-8R beta/CDw128 beta around the phosphorylation site of Ser347.
Immunogen Range: 311-360
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4504243-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jianhua Liu et al.
Frontiers in physiology, 8, 611-611 (2017-10-11)
Objective: This study aimed to investigate the effect of osmotin on myocardial ischemia/reperfusion (I/R), as well as the underlying mechanisms. Methods:In vitro I/R injury model was established on rat cardiac myoblast H9c2 cells by oxygen and glucose deprivation followed by
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SAB4504243-100UG4061831455779