SAB4503957
Anti-phospho-p70 S6 Kinase (pThr389) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-PS6K, Anti-S6K, Anti-S6K-beta-1, Anti-S6K1, Anti-STK14A, Anti-p70 S6KA, Anti-p70(S6K)-alpha, Anti-p70-S6K, Anti-p70-alpha
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 59 kDa
交差性
mouse, human, rat
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr389)
遺伝子情報
human ... RPS6KB1(6198)
免疫原
Immunogen Range: 355-404
特徴および利点
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4503957-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)