Merck
SAB4503325
Sigma-Aldrich
Anti-ATRIP antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
ATIP, ATM and Rad3 related interacting protein, ATR-interacting protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 85 kDa
化学種の反応性
mouse, human, rat
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ATRIP(84126)
詳細
Anti-ATRIP Antibody detects endogenous levels of total ATRIP protein.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human ATRIP.
Immunogen Range: 34-83
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Putzer J Hung et al.
Molecular cell, 71(2), 332-342 (2018-07-19)
The modulator of retrovirus infection (MRI or CYREN) is a 30-kDa protein with a conserved N-terminal Ku-binding motif (KBM) and a C-terminal XLF-like motif (XLM). We show that MRI is intrinsically disordered and interacts with many DNA damage response (DDR)