分子量
antigen 48 kDa
化学種の反応性
mouse, human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... STK11(6794)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
Immunogen Range: 384-433
特徴および利点
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
資料
Sigma-Aldrich presents an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.
We present an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.