Merck
SAB4502835
Sigma-Aldrich
Anti-SOX12 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
sox12, sox12 protein, sox22, sox22 protein, sry (sex determining region y)-box 12
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 34 kDa
交差性
mouse, human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SOX12(6666)
詳細
Anti-SOX12 Antibody detects endogenous levels of total SOX12 protein.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human SOX12.
Immunogen Range: 71-120
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gang Wang et al.
Oncology letters, 20(6), 389-389 (2020-11-17)
Colorectal cancer (CRC) is the third most common malignant type of tumor worldwide. Neurensin-2 (NRSN2) is a small neuronal membrane protein associated with tumorigenesis. Therefore, the present study aimed to investigate the association between NRSN2 and CRC, and further examined