Merck
SAB4502227
Sigma-Aldrich
Anti-Histone H2B (Acetyl-Lys5) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
H2B.1, H2B/f, H2BFF, H2bb, Histone cluster 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
結合体:
unconjugated
application:
ELISA
IF
IHC
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human, mouse
citations:
テクニック:
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 13 kDa
化学種の反応性
human, mouse
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
acetylation (Lys5)
遺伝子情報
human ... H2BFS(54145)
関連するカテゴリー
詳細
Anti-Histone H2B (Acetyl-Lys5) Antibody detects endogenous levels of total Histone H2B (Acetyl-Lys5) protein.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Histone H2B around the acetylated site of Lys5.
Immunogen Range: 1-50
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)