Merck
SAB4501221
Sigma-Aldrich
Anti-HTRA2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
OMI®, Omi stress-regulated endoprotease, PRSS25, high temperature requirement protein A2, serine protease 25
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 48 kDa
交差性
human, mouse, rat
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HTRA2(27429)
関連するカテゴリー
詳細
Anti-HTRA2 Antibody detects endogenous levels of total HTRA2 protein.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human HtrA2.
Immunogen Range: 181-230
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
法的情報
OMI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xi Gu et al.
Genome biology, 22(1), 86-86 (2021-03-24)
Aging, noise, infection, and ototoxic drugs are the major causes of human acquired sensorineural hearing loss, but treatment options are limited. CRISPR/Cas9 technology has tremendous potential to become a new therapeutic modality for acquired non-inherited sensorineural hearing loss. Here, we