化学種の反応性
human, rat
テクニック
immunohistochemistry: 1: 30-150
western blot: 1:200-1:1000
アクセッション番号
NP_006412
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ARFGEF1(10565)
関連するカテゴリー
免疫原
Synthetic peptide of human ARFGEF1
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4301878-100UL:
試験成績書(COA)