安全性情報
SAB4300819
Sigma-Aldrich
Anti-CYP2C9 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
CPC9, CYP2C, CYP2C10, CYPIIC9, P450IIC9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
濃度
1.7 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
アイソタイプ
IgG
アクセッション番号
NP_000762.2
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CYP2C9(1559)
特異性
The antibody detects endogenous levels of total CYP2C9 protein.
免疫原
Full length fusion protein
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Rabbit IgG in pH7.3 PBS, 0.05% NaN3, 50% Glycerol.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300819-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)