SAB4300613
Anti-Cry1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-AU020726 antibody produced in rabbit, Anti-AU021000 antibody produced in rabbit, Anti-Phll1 antibody produced in rabbit, Anti-cryptochrome 1 (photolyase-like) antibody produced in rabbit
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
~60 kDa
化学種の反応性
mouse
濃度
1 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(S-Q-G-S-G)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Cry1(12952)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300613-100UG:
試験成績書(COA)