SAB4300507
Anti-GRIA1 (Ab-849) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-GLUH1 antibody produced in rabbit, Anti-GLUR1 antibody produced in rabbit, Anti-GLURA antibody produced in rabbit, Anti-HBGR1 antibody produced in rabbit, Anti-glutamate receptor, ionotropic, AMPA 1 antibody produced in rabbit
About This Item
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
~110 kDa
化学種の反応性
human, rat, mouse
濃度
1 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
( Q-Q-S-I-N)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GRIA1(2890)
免疫原
特徴および利点
ターゲットの説明
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300507-100UG:
試験成績書(COA)