SAB4300455
Anti-EFNB2 (Ab-316) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-EPLG5 antibody produced in rabbit, Anti-HTKL antibody produced in rabbit, Anti-Htk-L antibody produced in rabbit, Anti-LERK5 antibody produced in rabbit, Anti-ephrin-B2 antibody produced in rabbit
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~37 kDa
交差性
mouse, rat, human
濃度
1 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(P-V-Y-I-V)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EFNB2(1948)
免疫原
特徴および利点
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300455-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)