安全性情報
SAB4300407
Sigma-Aldrich
Anti-RPS6KA1 (Ab-348) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
抗HU-1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗MAPKAPK1A抗体 ウサギ宿主抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~90 kDa
交差性
rat, mouse, human
濃度
1 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(S-R-T-P-R)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RPS6KA1(6195)
関連するカテゴリー
免疫原
Peptide sequence around aa. 346-350 (S-R-T-P-R), according to the protein RPS6KA1.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
ターゲットの説明
Serine/threonine kinase that may play a role in mediating the growth-factor and stress induced activation of the transcription factor CREB.
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール含有)
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300407-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)