分子量
~18 kDa
交差性
human, mouse, rat
濃度
1 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(Q-D-YP-E-P)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr136)
遺伝子情報
human ... SNCA(6622)
免疫原
Peptide sequence around phosphorylation site of tyrosine 136 (Q-D-Y(p)-E-P), according to the protein SNCA.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
ターゲットの説明
May be involved in the regulation of dopamine release and transport. Soluble protein, normally localized primarily at the presynaptic region of axons, which can form filamentous aggregates that are the major non amyloid component of intracellular inclusions in several neurodegenerative diseases (synucleinopathies). Induces fibrillization of microtubule-associated protein tau. Reduces neuronal responsiveness to various apoptotic stimuli, leading to a decreased caspase-3 activation.
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール含有)
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300227-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)