SAB4300058
Anti-phospho-ERBB2 (pTyr1221/pTyr1222) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-CD340 antibody produced in rabbit, Anti-HER-2 antibody produced in rabbit, Anti-HER-2/neu antibody produced in rabbit, Anti-HER2 antibody produced in rabbit, Anti-v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2, neuro / glioblastoma derived oncogene homolog (avian) antibody produced in rabbit
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~185 kDa
交差性
human
濃度
1 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(N-L-YP-YP-W)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr1221/pTyr1222)
遺伝子情報
human ... ERBB2(2064)
詳細
免疫原
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300058-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SAB4300058-100UG | 4061832701868 |