安全性情報
SAB4300010
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-REL (pSer503) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
抗C-Rel抗体 ウサギ宿主抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
IF
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~78 kDa
化学種の反応性
human
濃度
1 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(T-S-SP-D-S)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer503)
遺伝子情報
human ... REL(5966)
免疫原
Peptide sequence around phosphorylation site of serine 503 (T-S-S(p)-D-S), according to the protein REL.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
ターゲットの説明
The REL gene encodes c-Rel, a transcription factor that is a member of the Rel/NFKB family, which also includes RELA(MIM 164014), RELB (604758), NFKB1 (MIM 164011), and NFKB2 (MIM 164012). These proteins are related through a highlyconserved N-terminal region termed the 'Rel domain,' which is responsible for DNA binding, dimerization,nuclear localization, and binding to the NFKB inhibitor (MIM 164008).
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール含有)
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300010-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)