分子量
~39 kDa
化学種の反応性
rat, human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoblotting: 1-2 μg/mL using extracts of SH-SY5Y cells.
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded rat cerebellum.
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MSI1(4440)
mouse ... Msi1(17690)
rat ... Msi1(259272)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200581-BULK:
IXO15456:
SAB4200581-VAR:
SAB4200581-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)