分子量
antigen ~39 kDa
化学種の反応性
human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoblotting: 1-2 μg/mL using Lysates of HEK-293T cells overexpressing human Msi-1.
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using HEK-293T cells overexpressing human Msi-1.
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MSI1(4440)
rat ... Msi1(259272)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200580-200UL:
SAB4200580-BULK:
IXO15457:
SAB4200580-VAR:
試験成績書(COA)