分子量
antigen ~102 kDa
化学種の反応性
rat, mouse, human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using lysates of rat NRK cells.
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using human HeLa cells
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using whole extracts of mouse NIH-3T3 cells.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SND1(27044)
mouse ... Snd1(56463)
rat ... Snd1(64635)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4200471-VAR:
SAB4200471-BULK:
SAB4200471-200UL:
試験成績書(COA)