分子量
antigen ~55 kDa
化学種の反応性
rat, human
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 20-30 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded rat brain.
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using lysates of HEK-293T cells over-expressing human Arc.
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using extracts of HEK-293T cells over-expressing human Arc.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ARC(23237)
rat ... Arc(54323)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Jan Code
SAB4200461-BULK:
SAB4200461-200UL:
SAB4200461-VAR:
IXO15180:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)